Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marca: TNCBio™ XF212-0500
466.24 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Especificaciones
Transparent liquid | |
FBS replacement | |
Cell Culture Supplement | |
Sterile-filtered | |
7 to 8 | |
Cold Pack |
4°C | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
285 - 325 mOsm/kg | |
500 mL |