Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marca:  TNCBio™ XF212-0500-12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17886927
Descripción
Descripción
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Especificaciones
Especificaciones
Transparent liquid
Líquido
Estéril con filtro
285 - 325 mOsm/kg
12 x 500 mL
4°C
Suplemento de cultivo celular
Sterile-filtered
7 to 8