Learn More
Novex™ xMAP™ Classification Calibrator Microspheres (CAL1)
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Description
Las microesferas del calibrador de clasificación xMAP™ (CAL1) son microesferas de poliestireno etiquetadas internamente con colorantes fluorescentes. Sirven como calibradores de sistema para detectores basados en la tecnología Luminex xMAP (como Luminex 200™) y tienen como objetivo normalizar los kittings para ambos canales de clasificación (CL1, CL2), el canal discriminador de doble punto (DD).
El sistema Luminex™ 200™ se vende por separado.
El sistema Luminex™ 200™ se vende por separado.
Specifications
Specifications
| Clasificación de canales | CL1, CL2, Canal de discriminador de doblete (DD), canal indicador (RP1) |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Luminex™, sistema Luminex™ 200™ |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 y 8 °C. |
| Línea de productos | Luminex |
| Tipo de producto | Microesfera |
| Cantidad | 5 mL |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction