Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ para rotavirus
Detecte rápidamente rotavirus en muestras fecales humanas.
Marca:  Thermo Scientific™ R24655
769.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11953192
  • 635.86€ / 20 tests
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Optimice el flujo de trabajo mediante la detección rápida del antígeno de rotavirus en muestras fecales humanas mediante la prueba Thermo Scientific™ Xpect para rotavirus. Combina un excelente rendimiento clínico con un sencillo procedimiento de dos pasos que ofrece resultados exactos en un plazo de 15 minutos.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa directa del antígeno de rotavirus. Mejore el rendimiento y la eficiencia del laboratorio con una excelente sensibilidad y especificidad clínicas y un sencillo procedimiento de funcionamiento autónomo.
  • Resultados claramente visibles y de fácil lectura en tan solo 15 minutos
  • Tiempo de manipulación inferior a un minuto
  • 100 % de sensibilidad y especificidad
  • Tienen 18 meses de vida útil a temperatura ambiente
Xpect para rotavirus utiliza partículas de color recubiertas con anticuerpos para unirse al antígeno objetivo en la muestra diluida. El complejo de antígeno-anticuerpo de color se mueve a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Esta línea no aparecerá en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV para toxina de C. difficile, tipos A y B
Xpect
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Inmunoensayo para rotavirus
Kit para 20 pruebas