Learn More
Labconco™ Sistemas de balanza filtrada Xpert™ con monitor de flujo de aire Guardian™
Los sistemas de balanza filtrada Labconco XPert™ incluyen el monitor de flujo de aire Guardian™ para mayor comodidad.
8240.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sistema de balanza con filtro |
---|---|
Recubrimiento | Epoxi |
Tipo de iluminación | Fluorescente |
Material | Aluminio y acero con revestimiento de epoxi |
Certificaciones/conformidad | SEFA 1-2002, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 N.º 1010.1, CE |
Código de producto | Marca | Fondo interior (métrico) | Anchura (métrico) | Nivel de ruido | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo interior (métrico) | Anchura (métrico) | Nivel de ruido | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10206942
|
Labconco™
3950421 |
59,4 cm | 121,9 cm | De 62 a 66 dBA a 100 fpm, de 58 a 61 dBA a 80 fpm, de 49 a 54 dBA a 60 fpm | 230 V |
8240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Las características que mejoran la conservación garantizan que los polvos potentes que se encuentran con frecuencia en las aplicaciones de higiene farmacéutica, química seca e industrial se mantienen alejadas del operador.
- No se requieren conductos externos
- Admite grandes balanzas analíticas y microbalanzas
- Disponible en anchos de 2, 3, 4, 5 y 6 pies, con interiores profundos
- Intrínsecamente seguro, diseño de presión negativa
- Diseño compacto: no requiere un escape con filtro independiente que ahorre espacio
- Ventilador incorporado con control de velocidad y hélice motorizada con aislamiento de vibración y equilibrado dinámico
- La reserva del soplador del 40 % permite el ajuste de velocidad (por un técnico certificado) como cargas de filtro
- Contención de partículas verificada independientemente por SafeBridge Consultants, Inc.
- Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
- Filtro HEPA de escape, eficacia del 99,99 % en partículas de 0,3 μm de tamaño
- Filtro HEPA de acceso superior para la detección de fugas de toda la superficie
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales (requiere un técnico certificado)
- Suministro de aire de dilución superior
- Lámina de guillotina de contención superior
- Pantalla del difusor superior
- Deflector trasero pivotante perforado por zonas
- Láminas de aire de entrada lateral
- Manómetro
- Funcionamiento silencioso: solo 48 dB
- Marco de aluminio recubierto de polvo seco y cámara trasera y deflector de acero; sin unión de plástico a plástico
- Lámpara fluorescentes precableada e interruptores para el ventilador y la luz
- Vidrio de seguridad templado de 0,64 cm de grosor frontal y laterales
- La hoja ergonómica con ángulos y bisagras pivota hacia arriba, se bloquea a una altura de carga de 50,2 cm; el sello de limpieza contiene contaminantes
- Elevación externa asistida por gas en modelos de 1,5 m (5 pies) y 1,8 m (6 pies); altura de carga de 70,4 cm
- Dos puertos de uso para paso de cables eléctricos
Monitor de flujo de aire Guardian
- Monitoriza continuamente el flujo de aire
- El LED verde se ilumina cuando el flujo de aire está dentro del intervalo del punto de ajuste
- El LED rojo se ilumina y suena una alarma sonora cuando el flujo de aire está fuera del intervalo del punto de ajuste
Certifications
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V)
Especificaciones
Sistema de balanza con filtro | |
Fluorescente | |
SEFA 1-2002, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 N.º 1010.1, CE | |
Grandes balanzas analíticas y micro | |
2 Utilidad |
Epoxi | |
Aluminio y acero con revestimiento de epoxi | |
Las aplicaciones de higiene farmacéutica, química seca e industrial se mantienen alejadas del operador | |
Monitor de flujo de aire Guardian | |
1 año |