Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Marca:  Eppendorf™ 4861000171
1211.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24313" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12690905
  • 1293.75€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Concepto de funcionamiento intuitivo para un trabajo rápido y sencillo
  • Los modos de aplicación predefinidos e inteligentes facilitan el trabajo diario
  • El marcador de selección indica el modo actual de un solo vistazo
  • Pantalla a color en nueve idiomas
  • Asa ergonómica y ángulo de visualización cómodo para todos los usuarios
  • Potente batería recargable
  • Cono de punta de carga por resorte para un ajuste de punta reproducible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Xplorer™
De 50 to 1200 μl
1 unidad
160 mm
12
Pipeta electrónica
1 μl
320 mm
100 mm
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      How to Use the Pipetting (Pip) Mode With Eppendorf Xplorer (plus) Electronic Pipettes
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette > Volumen: de 50 a 1200 ul