Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marca: Eppendorf™ 4861000732
830.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24313" para aplicar la oferta.
Descripción
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Facilita el rendimiento de aplicaciones adicionales e inteligentes, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
- Agitador multifuncional Principio «Up is up and down is down™»
- Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
- Funciona en el idioma que elijas
- Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
- Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
- Interruptor de ON/OFF Apaga la pipeta durante periodos de inactividad más largos
- Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
- Programación: Programación única de secuencias para facilitar el manejo de procesos complejos
- Ajuste de volumen fijo individual: El volumen deseado se puede guardar
- Protección mediante contraseña Protege la programación y el ajuste
- Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
- Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
- Las puntas siempre descansan en la misma posición
- Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
- Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
- Peso reducido
- Ergonomía mejorada
- Equilibrio perfecto
- Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
- Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
- El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
- Pipeteo de líquidos (manual y automático)
- Dispensación (temporizada y manual)
- Pipeteo y mezcla
Especificaciones
±3% a ±3μL/100μL, ±1% a ±5μL/500μL, ±0,6% a ±6μL/1000< | |
Puntas Optifit: 200, 350μL, SafetySpace Puntas con filtro: 200μL | |
Azul | |
1000 μl de epT.I.P.S.™ Punta de pipeta | |
Xplorer™ Plus | |
Pipeta electrónica | |
Ergonómico | |
Pulsador basculante multifuncional, cono para puntas accionado por resorte | |
8 |
Iones de litio | |
Autoclavable | |
Reusable | |
1 | |
Sí | |
De 50 a 1000 μL | |
Punta de pipeta epT.I.P.S™ de 1000 μl | |
1 μl |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%