Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12640915 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 10 mL
2,5 a 0,125 mL
5 a 100 μL
De 0,25 a 5 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12640915
Marca: Eppendorf™ 4861000740
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Facilita el rendimiento de aplicaciones adicionales e inteligentes, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
  • Agitador multifuncional Principio «Up is up and down is down™»
  • Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
  • Funciona en el idioma que elijas
  • Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
  • Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
  • Interruptor de ON/OFF Apaga la pipeta durante periodos de inactividad más largos
  • Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
  • Programación: Programación única de secuencias para facilitar el manejo de procesos complejos
  • Ajuste de volumen fijo individual: El volumen deseado se puede guardar
  • Protección mediante contraseña Protege la programación y el ajuste
  • Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
  • Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
Resultados reproducibles fiables
  • Las puntas siempre descansan en la misma posición
  • Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
  • Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
PhysioCare Concept™
  • Peso reducido
  • Ergonomía mejorada
  • Equilibrio perfecto
  • Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
  • Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
  • El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
Aplicaciones
  • Pipeteo de líquidos (manual y automático)
  • Dispensación (temporizada y manual)
  • Pipeteo y mezcla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3% a ±15μL/500μL, ±1,2% a ±30μL/2500μL, ±0,6% a ±30μL
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles ClipTip™ 384 30
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Violeta
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta de 5 ml
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer™ Plus
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 0,25 a 5 ml
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta de 5 ml
Incluye Pulsador basculante multifuncional, cono para puntas accionado por resorte
Incrementos 5 μl
Número de velocidades 8