Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipetas multicanal de espaciado ajustable
Permite cambiar de formato fácilmente con un ahorro de tiempo del 70 % en comparación con las pipetas monocanal.El diseño único y sin tubos es esterilizable en autoclave para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de las muestras.
Marca: Eppendorf™ 4861000816
1985.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24313" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las pipetas con cámara de aire de volumen variable y espaciado ajustable de puntas están disponibles con 4, 6, 8 y 12 canales
- Elija entre pipetas multicanal con espaciado ajustable de puntas mecánicas (Research™ plus) o electrónicas (Xplorer™ plus)
- Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
- El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, dependiendo de la variante de pipeta
- Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
- Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
- Cabezal de pipeta con giro de 360° para una lectura cómoda de la pantalla y una identificación rápida de los parámetros
- El sistema sin tubos es seguro y fiable
- La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
- Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de las muestras (dispositivo completo solo en los modelos Research™ plus y parte inferior en Xplorer™ plus)
Especificaciones
Certificado específico de lote | |
2 a 125 μL | |
Autoclavable | |
Air-Cushion | |
Xplorer™ Plus Move It™ | |
De 15 a 300 μl |
Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
Sí | |
Naranja | |
4 | |
Pipeta electrónica | |
Cojín de aire |
Videos
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
Tamaño : 1.7 MB
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
Tamaño : 1.7 MB
Eppendorf Move It Product Information
Tamaño : 1.1 MB
Eppendorf Move It Product Information
Tamaño : 1.4 MB
Título del producto
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipetas multicanal de espaciado ajustable > 4, de 15 μl a 300 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido