Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipetas multicanal de espaciado ajustable
GREENER_CHOICE
Permite cambiar de formato fácilmente con un ahorro de tiempo del 70 % en comparación con las pipetas monocanal.El diseño único y sin tubos es esterilizable en autoclave para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de las muestras.
Marca:  Eppendorf™ 4861000782
2232.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24313" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16697615
  • 2310.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Las pipetas con almohadilla de aire de volumen variable y espaciado ajustable de la punta están disponibles con 4, 6, 8 y 12 canales
  • Elija entre pipetas multicanal con espaciado ajustable de la punta mecánicas (Research™ plus) o electrónicas (Xplorer™ plus)
  • Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
  • El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, en función de la variante de pipeta
  • Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
  • Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
  • Cabezal de pipeta con giro de 360° para una lectura cómoda de la pantalla y una identificación rápida de los parámetros
  • El sistema sin tubos es seguro y fiable
  • La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
  • Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de las muestras (dispositivo completo solo en los modelos Research™ plus y solo la parte inferior en Xplorer™ plus)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado específico de lote
2 a 125 μL
Autoclavable
Air-Cushion
Xplorer™ Plus Move It™
De 1 a 20 μl
Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Sí
Rosa claro
12
Pipeta electrónica
Cojín de aire
Videos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      SDS
      Documentos Certificados
      Ver productos accesorios
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      Título del producto
      Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipetas multicanal de espaciado ajustable > 12, de 1 μl a 20 μl