Learn More
Sal sódica con XTT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado del tetrazolio, útil en la investigación del cáncer, la sal sódica XTT se utiliza junto con el metosulfato de fenazina para detectar las líneas celulares cancerosas humanas. También se utiliza para estudiar el daño de las células fúngicas. Participa en la prueba antimicrobiana.
El derivado del tetrazolio, útil en la investigación del cáncer, la sal sódica XTT se utiliza junto con el metosulfato de fenazina para detectar las líneas celulares cancerosas humanas. También se utiliza para estudiar el daño de las células fúngicas. Participa en la prueba antimicrobiana.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | XTT sodium salt |
CAS | 111072-31-2 |
Color | Amarillo |
Fórmula molecular | C22H16N7NaO13S2 |
Número MDL | MFCD00083517 |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | xtt |
Información de solubilidad | Soluble in hot water at 2;5mg/ml;Soluble in water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and phosphate buffered saline;at pH =7;2. |
Clave InChI | JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].COC1=C(C=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)N1N=C(N=[N+]1C1=C(OC)C=C(C(=C1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)NC1=CC=CC=C1 |