Learn More
Grant Instruments™ Baños ultrasónicos digitales serie XUB
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,5 L
9,5 L
12,5 L
17,5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones.Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
- Control de velocidad ajustable de 500 a 3000 rpm
- Acepta hasta 32 tubos en tres combinaciones/tamaños diferentes
- Se suministra con la unidad cabezal plano VP-1 adicional para la mezcla de un solo tubo
- Las ventosas de caucho sujetan con firmeza la unidad a la superficie de trabajo y evitan que esta se desplace: también absorben las vibraciones y evitan su transmisión a la mesa de trabajo
- Sencillo de manejar: seleccione entre funcionamiento continuo o por contacto y gire el mando para ajustar la velocidad
- Plataforma universal de 32 tomas para tres tamaños de tubos (16 × 1.5 ml, 8 × 0.5 ml, 8 × 0.2 ml) y una punta para mezclar tubos individuales de hasta 15 ml
- Escala de temperatura de funcionamiento: de + 4 °C a 40 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Temporizador | De 0 a 99 min. |
| Tensión | 230 V |
| Capacidad (métrico) | 17,5 L |
| Fondo (métrico) | 347 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +5 °C a 70 °C |
| Frecuencia de funcionamiento | De 32 a 38 kHz |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Grant M2 ultrasonic solution
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID