Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad serie XV100
Click to view available options
Color de marco:
Amarillo
Gris
Transparente
Tinción de lente:
Amarillo
Gris
Transparente
Descripción
- Lente única envolvente de base 10 para una gran protección y visión periférica
- Pieza nasal universal moldeada para un ajuste sencillo
- Diseño ligero y varillas finas y moldeadas para una mayor comodidad durante todo el día
- Protegen contra impactos (45 m/seg)
- Muy adecuadas para su uso en fabricación pesada y ligera, servicios públicos, biotecnología, construcción naval, construcción y fabricación automovilística
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Descripción | Modelo XV100 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 1, de conformidad con la directiva del Consejo 89/686/CEE y las enmiendas asociadas, NIOSH 1979 |
Tinción de lente | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección, servicios públicos, fabricación ligera y pesada, biotecnología, construcción naval, construcción, fabricación de automóviles |
Color de marco | Transparente |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Título del producto
Honeywell™ Gafas de seguridad serie XV100 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido