Learn More
UVP Lámpara UV de sobremesa de la serie XX-15, 230 V
Código de producto. 12872969
Change view
Click to view available options
Modelo:
XX-15BLB
XX-15L
XX-15S
Wavelength:
254 nm
365 nm
Fuente de luz:
UV-A
UV-C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Wavelength Fuente de luz unitSize
12872969 XX-15L 365 nm UV-A cada uno
11789054 XX-15S 254 nm UV-C cada uno
13204599 XX-15BLB 365 nm UV-A cada uno
3 options
Código de producto. 12872969
Marca: UVP 95004213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lámparas de sobremesa que ofrecen la posibilidad de elegir entre longitudes de onda larga, onda corta o de rango medio para su uso en aplicaciones de esterilización/saneamiento y fluorescencia/inspección. La lámpara UV de sobremesa de la serie UVP XX-15 de 230 V es un accesorio de 15 W diseñado para su uso en Europa.
  • Hay varias longitudes de onda de tubos UV disponibles para diferentes necesidades de aplicación
  • Las lámparas incluyen orificios en cada extremo para colgar o montar la lámpara
  • Fabricada con una carcasa de aluminio duradera y un acabado de pintura en polvo resistente a los arañazos
  • Las lámparas de onda corta pueden usarse en una posición vertical para purificar el aire o en una posición horizontal para descontaminar superficies de trabajo
  • La luz UV de 254 nm puede matar hasta un 99 % de organismos de bacterias, levaduras, esporas de moho, gérmenes y virus
  • La luz UV de onda corta ofrece una herramienta fiable y eficaz para aplicaciones de descontaminación en hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas
  • La intensidad UV se puede aumentar acercando la lámpara al objeto que se está esterilizando
  • Tubos UV intercambiables (elija tubos de 15 W para lámparas XX-15)
  • Lámparas de 15 vatios: Tamaño: (502 x 152 x 108 mm; P x An. x Al.), peso: 5 lb (2,3kg)
Especificaciones
Fuente de luz UV-A
Tensión 230 V
Vataje 15 W
Wavelength 365 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 502 x 152 x 108 mm
Requisitos eléctricos 15 W, 230 V, 60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas
Altura (métrico) 108 mm
Hertz 60 Hz
Longitud (métrico) 502 mm
Material Aluminio
Modelo XX-15L
Cantidad de embalaje 1 unidad
Línea de productos Serie XX-15
Anchura (métrico) 152 mm
Tipo de producto Lámpara de banco UV