Learn More
UVP Lámpara UV de sobremesa de la serie XX-15, 230 V
Click to view available options
Modelo:
XX-15BLB
XX-15L
XX-15S
Wavelength:
254 nm
365 nm
Fuente de luz:
UV-A
UV-C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Hay varias longitudes de onda de tubos UV disponibles para diferentes necesidades de aplicación
- Las lámparas incluyen orificios en cada extremo para colgar o montar la lámpara
- Fabricada con una carcasa de aluminio duradera y un acabado de pintura en polvo resistente a los arañazos
- Las lámparas de onda corta pueden usarse en una posición vertical para purificar el aire o en una posición horizontal para descontaminar superficies de trabajo
- La luz UV de 254 nm puede matar hasta un 99 % de organismos de bacterias, levaduras, esporas de moho, gérmenes y virus
- La luz UV de onda corta ofrece una herramienta fiable y eficaz para aplicaciones de descontaminación en hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas
- La intensidad UV se puede aumentar acercando la lámpara al objeto que se está esterilizando
- Tubos UV intercambiables (elija tubos de 15 W para lámparas XX-15)
- Lámparas de 15 vatios: Tamaño: (502 x 152 x 108 mm; P x An. x Al.), peso: 5 lb (2,3kg)
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV-A |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 15 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 502 x 152 x 108 mm |
| Requisitos eléctricos | 15 W, 230 V, 60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Hertz | 60 Hz |
| Longitud (métrico) | 502 mm |
| Mostrar más |