Learn More
Xileno, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ Código de producto.: 10587082
compliance-icons compliance-icons
Xileno, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Código de producto. 10587082
2.5 L, Vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10587082
Marca: JT Baker 8080.2500
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Producto químico de alta calidad que supera las especificaciones de la ACS para uso industrial especializado y de laboratorio.
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
pH Liquid
Punto de fusión -34°C
CAS 1330-20-7
Color Incolora
Densidad 0.87g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 137°C to 143°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 1.1 - 7 Vol %
Temperatura de inflamación 24°C
Punto de ignición 500°C
Olor Aromatic
Envase Vidrio
Notas de grado de pureza Exceeds ACS specifications
Residuos después de la evaporación Max. 0.002%
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.61 mPas at 20°C
Agua Max. 0.03%
Sinónimo Xylol
Información de solubilidad 0.2g/L in water
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado BAKER ANALYZED™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Xileno, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ >