Learn More
Xilenos, extra puros, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
53.67€ - 93.26€
CAS | 1330-20-7, 100-41-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10 |
Sinónimo | Dimethylbenzene |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10427413
|
Thermo Scientific Acros
390790010 |
1 L | Frasco de vidrio |
53.67€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10479233
|
Thermo Scientific Acros
390790025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
93.26€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
1330-20-7, 100-41-4 | |
C8H10 | |
Dimethylbenzene |
Especificaciones
Xylenes | |
1330-20-7, 100-41-4 | |
0.0003 meq/g max. | |
136.0°C to 140.0°C | |
Polvo | |
0.001 % max. | |
C8H10 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
Dimethylbenzene | |
106.17 | |
Extra puro |
-34.0°C | |
Amarillo a beige | |
0.8650g/mL | |
23°C | |
1.4940 to 1.4980 | |
0.865 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.05% Max. | |
Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether | |
≥98.0% (mixed isomers) (GC) |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Harmful in contact with skin.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Xylenes
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P331-NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene