Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de xilenol, sal sódica Código de producto.: 10676802
Thermo Scientific Chemicals Naranja de xilenol, sal sódica
Código de producto. 10676802
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10676802
Marca: Thermo Scientific Chemicals 211220050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3618-43-7
Fórmula molecular C31H28N2Na4O13S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange, sodium salt
Punto de fusión 210.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 510g/L (20°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.59
Pérdida por secado 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for Zinc titration) Passes test
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466726 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
Número de loteA0456013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
Número de loteA0396748 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
Número de loteA0406931 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
Número de loteA0418473 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Naranja de xilenol, sal sódica >