Learn More
Xilidina Ponceau 2R, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-212340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012450 25 g Frasco de vidrio 25 g
10570964 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10012450
Marca: Thermo Scientific Acros 190260250
Solicitar formato a granel o personalizado
La xilidina Ponceau, CAS n.º 3761-53-3, es un colorante azoico rojo que se utiliza en histología para la tinción de secciones delgadas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La xilidina Ponceau 2R se limita en gran medida al tricroma de Masson, donde otorga un ligero sombreado de naranja al rojo de las estructuras citoplasmáticas
Aplicación
  • La xilidina Ponceau 2R es un tinte histológico utilizado principalmente para la tinción de secciones finas
  • Muestra actividades cardiotóxicas y carcinógenas
  • Se ha utilizado para preparar la solución Fuchsin-Ponceau para la tinción de un modelo de piel diseñado con tejido de esclerosis lateral amiotrófica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3761-53-3
Fórmula molecular C18H14N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 480.417
Número MDL MFCD00003897
Clave InChI YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
PubChem CID 102092631
ChEBI CHEBI:82369
Nombre IUPAC disodio;5-[(2,4-dimetilfenil)diazenil]-6-oxido-7-sulfonaftaleno-2-sulfonato
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylidine Ponceau 2R
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.41
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Burdeos a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo fino
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylidine Ponceau 2R
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.