Learn More
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
5 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
- Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
- Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 129830-38-2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C14H21N3O · 2HCl |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.