missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
5 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
- Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
- Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 129830-38-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C14H21N3O · 2HCl |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido