Learn More
Euro Protection™ Yang Winter Parka
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Descripción
- Alta impermeabilidad y transpirabilidad
- Mayor protección térmica
- Cortavientos
- Softshell de 2 capas: 94 % poliéster / 6 % elastán + membrana de TPU
- Acolchado: 100 % poliéster. 120 g/m²
- Terciopelo tejido
- Forro de tafetán: 100 % poliéster en manguitos
- Impermeabilidad: 8 000 mm
- Transpirabilidad: 3 000 g/m²/24 h
- Costuras reforzadas + puntadas dobles
- Capucha fija oculta en el cuello cerrado por velcro
- Capucha ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- Cuello alto + funda interior del cuello en forro polar
- Cremallera central impermeable + bajo la solapa
- Protector del mentón
- Bolsillos:
- 1 bolsillo del pecho con cremallera impermeable
- 2 bolsillos inferiores con cremallera bajo la solapa
- 1 bolsillo del manguito con cremallera impermeable
- 1 bolsillo Napoleón con cremallera bajo la solapa
- 1 bolsillo interior para teléfono con cremallera + soporte para auriculares
- 1 bolsillo inferior interior de tipo parche
- Puños ajustables con lengüeta de velcro de silicona
- Puños interiores elásticos
- Fondo ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- Cremallera interior para marcar el acceso
Especificaciones
Tamaño | Medio |
Material | Poliéster, elastano, membrana de TPU, terciopelo |
Estructura | Parka Softshell, 2 capas |
Tipo de costura | Rematada |
Tipo de campana extractora | Capucha ajustable con cordón elástico y bloqueadores |
Material de revestimiento | Tafetán |
N.º de bolsillos | 7 |
Resistencia | Impermeable, cortavientos, temperatura |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN342, EN343 |