Learn More
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Aísle y enumere Yersinia enterocolitica de muestras clínicas y muestras de alimentos después de 18 a 24 horas utilizando el agar selectivo para Yersinia (agar CIN) Thermo Scientific™.
Desarrollada específicamente para el óptimo crecimiento y recuperación de Yersinia enterocolitica, la formulación incluye cefsulodina, Irgasan™ y novobiocina. Las colonias típicas de Yersinia enterocolitica se desarrollarán en forma de diana de color rojo rodeada por un borde transparente y variarán considerablemente entre los serotipos en cuanto a tamaño de colonia, lisura y relación entre el diámetro del borde y el diámetro del centro. La mayoría de los demás organismos que son capaces de crecer generarán colonias más grandes ( > 2 mm de diámetro) con centros de color rosado difuso y zonas exteriores opacas. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii y Enterobacter agglomerans pueden aportar una morfología de colonia similar a la de Yersinia enterocolitica. Estos organismos se pueden diferenciar de la Yersinia enterocolitica mediante pruebas bioquímicas.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo mediante una amplia red de instalaciones de la empresa para garantizar que recibe el medio más reciente y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo mediante una amplia red de instalaciones de la empresa para garantizar que recibe el medio más reciente y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Probado conforme a la CEN ISO/TS 11133-2. La formulación de este medio cumple con la ISO 10273. |
| Color | Rosa/rojo, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar selectivo para Yersinia |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |