Learn More
Youngstown Barrel & Drum Cubos de cabeza abierta de plástico de 18,92 l (5 galones) con tapas de faldón largas; amarillo
Código de producto. 12553337
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Incluye:
Tapa de faldón largo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Incluye unitSize
12553337 Amarillo Tapa de faldón largo paquete de 10
1 options
Código de producto. 12553337
Marca: Youngstown Barrel & Drum 0238500
Almacene los materiales en cubos codificados por colores
Cubos de cabeza abierta de plástico de 18,92 l (5 galones). Amarillo. Transporte y almacene los materiales en cubos codificados por colores. No clasificado por las Naciones Unidas. DI 11, 28,57 cm (1/4 pulg.) DE 30,48 x 38,1 cm (aprox. 12 pulg. X 15 pulg. Al.) 3 libras
Especificaciones
Tipo de producto Cubo de cabeza abierta, tapa de faldón largo
Tipo de tapón Tapa de faldón largo
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 18,92 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento móvil y codificado por colores
Material Plástico
Clase de transporte 92,5 para una cant. de 168
Estilo de cabeza Abierto
Incluye Tapa de faldón largo
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (métrico) 30,48 cm
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 35,56 cm
Diámetro interior (imperial) 11,25 in
Diámetro exterior (imperial) 12 in
Diámetro interior (métrico) 28,575 cm
Diámetro exterior (métrico) 30,48 mm
Peso (imperial) 3,15 lb
Peso (métrico) 1,42 Kg