Learn More
YSI™ Sensor de OD polarográfico de la serie Pro 2003
Código de producto. 11967117
Click to view available options
Sonda:
Sensor de OD polarográfico
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11967117
Marca: YSI™ 605203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con los instrumentos Professional Plus, Pro20 o Pro2030
Se utiliza con los instrumentos Professional Plus, Pro20 o Pro2030
  • Viene con 6 tapones de membrana y frasco de solución
  • Se puede utilizar en los cables 60520 (DO), 6052030 (DO/conductividad), 6051020 (DO/ISE) y 605790 Quatro (DO/conductividad/ISE/ISE)
  • El sensor fácilmente sustituible por el usuario permite usar repuestos rápidos de sensor, sin necesidad de usar herramientas
  • Utiliza membranas con tapón cómodas que hacen que los cambios de membrana sean sencillos y fáciles
  • Solicite los cables por separado
Garantía
Un año.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Medidor multiparamétrico Professional Plus y medidor de OD Pro20 y se pueden utilizar en los cables 60520 (OD), 6052030 (OD/conductividad), 6051020 (DO/ISE) y 605790 Quatro (DO/conductividad/ISE/ISE)
Tipos de sensores Polarographic DO
Garantía 1 año
Sonda Sensor de OD polarográfico
Incluye Módulo de DO YSO 2003, kit de membrana con tapón 5908, hoja de instrucciones, llave hexagonal, tornillo de ajuste