Learn More
YSI™ DO Cap Membrane Kit
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
Marca:  YSI™
Detalles adicionales : CAS : 7447-40-7 Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11938886
Cantidad Precio
1 69.85€ / paquete de 6
10 54.90€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kit de membrana con tapón de OD
  • Para su uso con sensores y sondas
Especificaciones
Especificaciones
Instrumento: MPS 556, 550 y 85. Sondas: Sensores polarográficos de las series 5239, 5905, 5010 y Pro
304,8 mm/segundo (12 pulgadas/segundo)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Kit de membrana con tapón de OD
Membrana con tapón negro, 1 mil
Oxígeno/temperatura