Learn More
YSI™ Kit de membrana con tapón de OD serie Pro
71.70€
Especificaciones
Tipo | Kit de membrana |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para sensores galvánicos de la serie pro |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11967127
|
YSI™
605913 |
Frascos de electrolito de NaCl, 1 disco de lijado, seis tapones de rosca de 1,25 ml, membranas de polietileno para hacer OD, color amarillo |
71.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Especificaciones
Kit de membrana | |
Para sensores galvánicos de la serie pro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
YSI™ Kit de membrana con tapón de OD serie Pro