Learn More
YSI™ Probe Service Kits for YSI Dissolved Oxygen Probes
For replenishing oxygen sensor on YSI Dissolved Oxygen Probes
Marca:  YSI™ 066156
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11969176
Cantidad Precio
1 111.00€ / paquete de 10
6 81.59€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los kits de membrana incluyen 150 membranas estándar de PTFE de 1 mil o 150 membranas de PTFE de alta sensibilidad de 0,5 mil en 10 paquetes de 50
  • Los kits de membrana/KCI incluyen 30 membranas estándar o de alta sensibilidad, frasco cuentagotas de 30 ml (1 oz) con cristales de KCI para añadir agua destilada y una herramienta de contorno de sonda
  • Para su uso con sondas 13-299-43 (modelo 5739), 13-298-80 (modelo 5750), 15-176-50 (modelo 5718), 13-298-16 (monitor de oxígeno biológico modelo 5300) y 13-298-56, -57 o -62 (medidores de oxígeno disuelto portátiles modelo 55)
Especificaciones
Especificaciones
Sondas de OD YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 y 6562
10/paq.
10/paq.
Kit de membrana de alta sensibilidad: 150 membranas
DO