Learn More
Thermo Scientific™ Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200mL
Diámetro exterior (métrico):
51 mm
62 mm
77mm
Altura (métrico):
58 mm
72 mm
90mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Óxido de circonio |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 51 mm |
| Altura (métrico) | 58 mm |
| Product Type | Crisoles cónicos de óxido de circonio estabilizado con itrio, perfil alto |
| Diámetro de base (métrico) | 34mm |