Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos de óxido de circonio estabilizado con itrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
50 ml
100 ml
200mL
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Altura (métrico):
37 mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Óxido de circonio |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 24mm |
| Altura (métrico) | 43mm |
| Product Type | Crisoles cilíndricos de óxido de circonio estabilizado con itrio |