Learn More
Sulfuro de itrio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
62.21€ - 1107.51€
CAS | 12039-19-9 |
---|---|
Fórmula molecular | S3Y2 |
Peso molecular (g/mol) | 273.99 |
Número MDL | MFCD00058806 |
Clave InChI | BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g |
PubChem CID | 166021 |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11378378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039565.03 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
11388378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039565.06 |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
11450231
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039565.14 |
25 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12039-19-9 | |
273.99 | |
BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N | |
166021 |
S3Y2 | |
MFCD00058806 | |
yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g | |
[S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3] |
Especificaciones
Yttrium(III) sulfide | |
Polvo | |
S3Y2 | |
UN3134 | |
Soluble in water. | |
[S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3] | |
273.99 | |
273.93 | |
Like rotten eggs |
12039-19-9 | |
(REO) | |
MFCD00058806 | |
yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g | |
BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N | |
itrio(3+);trisulfuro | |
166021 | |
99.9% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H261-H315-H319-H335
En contacto con el agua libera gas inflamable.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P223-P231+P232-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P335+P334-P362-P370+P378q-P501c
H261-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDO REACTIVO AL AGUA, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 234-887-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only