Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 25 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Marca: Thermo Scientific™ PV5116
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.Especificaciones
Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 25, 800 x 20 μl, 800 rxns, tipo de ensayo de serina/treonina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión 535 nm, excitación 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de punto final, enzima objetivo de quinasas de serina/treonina, técnica FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas | |
FRET | |
800 x 20 μl | |
Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) | |
Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 25 | |
Placa de 384 pocillos | |
Metilocumarina | |
Punto final | |
Basado en HDAC5, Ser-499 (PLSRTQSSPLPQS) | |
SNF1LK2, MARK3, MARK4 | |
MARK3, MARK4, SNF2LK2 |
Z-LYTE™ | |
Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo | |
Ensayo de serina⁄treonina quinasa | |
Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 reacciones | |
Hielo seco | |
Sustrato basado en péptidos | |
Serina⁄treonina quinasa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.