Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 4 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Marca: Thermo Scientific™ PV3177
Detalles adicionales : Peso : 3.18000kg
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon glycogen synthase, containing Ser-7 and a consensus seq Hyd-X-R-X-X-S/T-X-X, where Hyd is bulky hydrophobic, F > L > V >> A, and X is any residue.
Especificaciones
Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 4, ensayos 800 x 20 μl, 800 reacciones, excitación a 405/465 nm, emisión a 535 nm, etiqueta de metilocomarina, técnica de FRET, enzima diana de las quinasas de serina/treonina, propiedades del sustrato basadas en el péptido, lectura de criterio de valoración, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas | |
Todos los reactivos necesarios para realizar las pantallas primarias o secundarias | |
Ensayo de serina⁄treonina quinasa | |
Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) | |
800 × 20 μl | |
405/465, 535 | |
Metilocumarina | |
Punto final | |
Hielo seco | |
Sustrato basado en péptidos | |
Serina⁄treonina quinasa |
Z-LYTE™ | |
800 x 20 μl | |
Los kits de ensayo de cinasa Z´-LYTE™ contienen todos los reactivos necesarios para realizar las pruebas primarias o secundarias. La mayoría de los componentes del kit deben almacenarse a - 20 °C y algunos componentes del kit deben almacenarse a - 80 °C. Consulte COA para obtener instrucciones de almacenamiento específicas. | |
Kit de ensayo de cinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 4 | |
Placa de 384 pocillos | |
FRET | |
800 reacciones | |
Biochem J. vol 296, pp. 843-9 (1993), J. Biol Chem, vol. 260, pp 14471-6 (1985) | |
Basado en glucógeno sintasa Ser 7 (KKLNRTLSVA) | |
MAPK8, MAPKAPK2, MAPKAPK5, CAMK2D, MAPK9, STK22B, STK22D, CAMK2A, MAPK14, MAPK10, MAPKAPK3 | |
MAPKAPK2, MAPKAPK3, MAPKAPK5, STK22B, STK22D, CAMK2A, CAMK2D, MAPK8, MAPK9, MAPK10, MAPK14 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.