Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de quinasa Z'-LYTE™ - péptido Ser/Thr 5
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 5, 800 x 20 μl, 800 rxns, líquido, tipo de ensayo de serina/treonina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión 535 nm, excitación 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de punto final, enzima objetivo de quinasas de serina/treonina, técnica FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas |
| Línea de productos | Z-LYTE |
| Formulación | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Incluye | Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo |
| Volumen de muestra | 800 x 20 μl |
| ensayo | Ensayo de serina/treonina quinasa |
| Entrada del ensayo | Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) |
| Contenido y almacenamiento | 80 °C |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ Ser/Thr 5 |
| Mostrar más |