missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zafirlukast, MedChemExpress

Código de producto. 16451866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451866

Marca: Medchem Express HY17492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.

Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zafirlukast
Forma física Powder
CAS 107753-78-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33N3O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ICI 204219
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1CCCC1)NC2=CC3=C(N(C)C=C3CC4=CC=C(C(NS(=O)(C5=CC=CC=C5C)=O)=O)C=C4OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 575.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.68
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado