missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zap-70 Monoclonal Antibody (1E7.2), PE, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7111522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10737053 500 μL cada uno
10406823 2 mL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10737053

Marca: Invitrogen™ MHZAP7004

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.

ZAP-70 is a cytosolic protein tyrosine kinase that is a member of the Syk family of proteins. ZAP-70 is expressed exclusively in T-cells and natural killer cells and is required for T-cell receptor activation. Upon T cell antigen receptor (TCR) engagement, ZAP70 is phosphorylated on tyrosines 292, 315 and 319 in the interdomain B, located between the SH2 and kinase domains. Phosphorylation of both tyrosines 315 (a Vav binding site) and 319 (a Lck binding site) enhances ZAP70 function in mediating lymphocyte signaling, while tyrosine 292 terminates the transient activation of ZAP70 and attentuates lymphocyte signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Zap-70
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E7.2
Conjugado PE
Formulación PBS with 4mg/mL BSA, sucrose and 0.1% sodium azide
génica ZAP70
N.º de referencia del gen P43403, P43404
Alias de gen 70 kDa zeta-associated protein; 70 kDa zeta-chain associated protein; ADMIO2; EC 2.7.10.2; FLJ17670; FLJ17679; I79_004087; IMD48; kinase ZAP70; mrtle; mur; Selective T cell defect; Srk; STCD; STD; syk-related protein tyrosine kinase; syk-related tyrosine kinase; Tyrosine-protein kinase ZAP-70; Tyrosine-protein kinase ZAP-70;TZK; TZK; ZA70; Zap70; ZAP-70; Zeta chain associated protein kinase 70kDa; zeta chain of T cell receptor associated protein kinase; zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70; zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70kDa; zeta-chain (TCR) associated protein kinase; zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70; zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa; zeta-chain associated protein kinase 70kDa; zeta-chain associated protein kinase, 70kD
Símbolos de los genes ZAP70
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-fusion protein of Human ZAP70, amino acids 282-307.
Método de purificación Purified
Cantidad 500 μL
Estado normativo ASR, ASR/IVD
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22637, 7535
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.