Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Brand: Labcon 1179-225-000-9
102.85 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 4.98950kg
Description
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
- Filtro de aerosol de baja retención ZAP™ SLIK
- Retención de líquidos muy baja
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Specifications
200 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
52,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO | |
Sí | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |
Con filtro | |
Natural | |
2,05 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine | |
RT | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |