Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zardaverine |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.22 |
Porcentaje de pureza | >98% |