missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZBTB26 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marca: Abnova H00057684-T01.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Western Blot | |
ZBTB26 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
50 | |
pCMV-ZBTB26 full-length | |
100 μL | |
Human |
293T | |
NM_020924.2 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ZBTB26 antibody by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL ZBTB26 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalwort
- Atención
Gefahrenkategorie
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Gefahrenhinweis
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Sicherheitshinweis
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol