Learn More
ZBTB26 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marca:  Abnova H00057684-T01.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 16152893
  • 209.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot
ZBTB26 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
50
pCMV-ZBTB26 full-length
100 μL
Human
293T
NM_020924.2
6.8
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ZBTB26 antibody by western blotting
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 100UL ZBTB26 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote