Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Simplifique sus aplicaciones de tinción celular con los kits de marcado de anticuerpos IgG1 de ratón Invitrogen Zenon™.
594.00€ - 732.00€
Especificaciones
Escala de etiquetado < 1–20 μg
Línea de productos Zenon
Labeling Target IgG1
Especie Ratón
Ver más especificaciones
Productos 16
Código de producto Marca Cantidad Excitación/emisión Etiqueta o tinte Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Excitación/emisión Etiqueta o tinte Precio Cantidad y disponibilidad  
10433642
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25002
50 reacciones 496/519 Alexa Fluor 488
724.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10728663
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25004
50 reacciones 556/573 Alexa Fluor 546
732.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10655573
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25005
50 reacciones 555/565 Alexa Fluor 555
708.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10023072
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25006
50 reacciones 578/603 Alexa Fluor 568
716.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10194942
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25007
50 reacciones 590/617 Alexa Fluor 594
714.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10749033
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25008
50 reacciones 650/668 Alexa Fluor 647
732.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10790374
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25011
50 reacciones 696/719 Alexa Fluor 700
612.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10442112
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25013
50 reacciones 402/421 Alexa Fluor 405
600.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10710584
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25051
25 reacciones 650/660 APC (Aloficocianina)
618.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10720584
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25052
50 reacciones Biotina-XX
730.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10482292
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25054
25 reacciones HRP (peroxidasa de rábano picante)
732.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10104952
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25055
25 reacciones 496, 546, 565/578 R-PE (R-ficoeritrina)
634.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10404022
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25021
10 reacciones 496/668 Alexa Fluor 647-R-ficoeritrina Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10318502
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25041
50 reacciones 410/455 Pacific Blue Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10553093
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25000
50 reacciones 346/442 Alexa Fluor 350 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10164992
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Z25060
3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Simplifique sus experimentos de tinción multicolor y citometría de flujo con nuestros kits de marcado de IgG1 de ratón Zenon™. Estos kits de marcado de anticuerpos son ideales para experimentos de citometría de flujo (por ejemplo, FACS), porque permiten el marcado simultáneo de diferentes células y tejidos diana con anticuerpos monoclonales de ratón marcados de distintas formas en un solo protocolo de tinción. Se pueden preparar varios complejos de anticuerpos Zenon™ individualmente y utilizarlos en una tinción multicolor después de usar el reactivo bloqueante Zenon™.
Consiga anticuerpos primarios marcados con fluoróforo, biotina o enzima de forma rápida, versátil y fiable con los kits de marcado de IgG1 de ratón Zenon™. En estos kits se utilizan fluoróforos Alexa Fluor, biotina, Pacific Blue o enzimas, como la R-ficoeritrina y la aloficocianina, que se adhieren a los fragmentos de Fab monovalentes purificados por afinidad. Los fragmentos de Fab, a su vez, se dirigen contra la porción FC de los anticuerpos primarios de IgG1 y se unen a ellos. Basta con una pequeña cantidad de material inicial. Se trata de un método optimizado para el marcado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas. Debido a que el método de marcado de Zenon se basa en la inmunoselectividad, no requiere de la eliminación de proteínas exógenas (como el suero) o tampones que contengan aminas del anticuerpo diana, por lo que simplifica el proceso.
La tecnología de marcado Zenon hace que el uso de múltiples anticuerpos derivados del ratón en el mismo protocolo de tinción sea, con diferencia, más sencillo. Los kits de etiquetado tricolor Zenon tricolor contienen materiales suficientes para 10 reacciones de etiquetado de cada uno de los tres colores fluorescentes diferentes.
Características importantes de la tecnología de marcado Zenon:
• Los anticuerpos marcados suelen estar listos para su uso en 10 minutos.
• Solo se requiere de 1 a 20 µg de anticuerpo primario.
•Simple: no es necesaria una purificación.
• Flexible: se puede elegir entre diferentes fluoróforos, biotinas, HRP y fosfatasas alcalinas.
• Se pueden multiplexar con otros anticuerpos monoclonales de ratón de forma simultánea.
• Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluidas la ICQ, la IHQ, la citometría de flujo y la adquisición de imágenes celulares.
Ventajas de usar kits de marcado de anticuerpos de Zenon:
Ahorro de costes
Los kits de marcado de anticuerpos Zenon ofrecen un método reproducible y económico de marcado de tan solo 0,4 µg en 2 µl de anticuerpo primario, con un mínimo de residuos de anticuerpos caros o difíciles de obtener, o pasos de lavado excesivos que suponen un riesgo de pérdida de producto.
Sensibilidad
Marque anticuerpos primarios sin comprometer su afinidad de unión a los antígenos: Los fragmentos de Fab marcados con colorantes y enzimas de Zenon, dirigido a la cola Fc, se purifican por afinidad durante su preparación para garantizar una alta afinidad y selectividad para la porción FC del anticuerpo primario correspondiente. El procedimiento de marcado químico de los fragmentos de Fab Zenon protege su sitio de unión Fc, lo que resulta en más reactivos de marcado activos.
Velocidad
No se requiere ningún procedimiento de purificación antes de usar los fragmentos de Fab Zenon en sus aplicaciones de laboratorio. La formación del complejo de Fab con anticuerpos ocurre en menos de cinco minutos y va seguido de un paso de bloqueo de cinco minutos. En este tiempo, casi todos los anticuerpos primarios de la mezcla se marcan con los fragmentos de Fab marcados.
Simplicidad
Los complejos de Fab con anticuerpos muestran una fluorescencia o actividad enzimática similar en intensidad a la de los anticuerpos primarios marcados directamente. Variar el alcance del marcado de anticuerpos es muy sencillo: solo hay que cambiar la cantidad de reactivo de marcado Zenon que se añade durante la reacción. Una vez formados los complejos de marcado, se pueden utilizar inmediatamente, sin necesidad de purificar los anticuerpos.
Fiabilidad
El complejo de Fab con anticuerpos Zenon es estable y permite el marcado posterior o simultáneo de diferentes células y tejidos diana con diferentes complejos. Después de la tinción, se puede llevar a cabo un paso de fijación a base de aldehído para evitar la transferencia de diferentes marcas entre los distintos anticuerpos primarios, preservando así el patrón de tinción inicial.
Personalización
Ofrecemos servicios de conjugación de anticuerpos personalizada eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Especificaciones
Especificaciones
< 1–20 μg
Zenon
IgG1
Ratón