Learn More
ZVG™ Toallas plegadas en W zetForm™
These Folded Hand Towels with a full unfolding feature are made from high-quality, undyed tissue material that allow for hygienic hand drying. Their dot-to-dot embossing sets them apart from other products.
49.75€ - 66.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Towel |
---|---|
Longitud (imperial) | 8.7 in. |
Longitud (métrico) | 22 cm |
Anchura (imperial) | 12.6 in. |
Anchura (métrico) | 32 cm |
Código de producto | Marca | Tela | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tela | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17883725
|
ZVG™
15532-01 |
2-ply |
49.75€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17863725
|
ZVG™
15536-01 |
3-ply |
66.85€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Skin-friendly folded towels dry hands quickly and reliably
- Particularly high absorbency of uncolored, robust recycled material
- Pleasantly soft tissue qualities creates a refreshing restroom climate
- Hygienic hand drying
- With point-to-point embossing
Note: Restroom systems in European washrooms are equipped with differently folded disposable towels.
Especificaciones
Towel | |
22 cm | |
32 cm | |
Blanco |
8.7 in. | |
12.6 in. | |
tejido | |
Un solo uso |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ZVG™ Toallas plegadas en W zetForm™