missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de carbolfucsina Ziehl, Chem-Lab

Se utiliza en la tinción microbiológica Ziehl-Neelsen para la investigación de micobacterias. La solución de carbolfucsina Ziehl Chem-Lab es una tinción bacteriológica especial utilizada para identificar organismos acidorresistentes que resisten a la tinción por métodos ordinarios. Las micobacterias se tiñen de color rojo magenta.

Marca:  Chem Lab CL04.0603.2500


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11974074

  • 146.00€ / 2.50 litro

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Inicialmente, la carbolfucsina tiñe cada célula. Cuando la solución de tinción se combina con alcohol ácido (normalmente ácido clorhídrico en etanol o alcohol isopropilo), la tinción se elimina de las bacterias no acidorresistentes, ya que no tienen una capa lipídica cerosa que resista a la descolonización. A continuación, se puede aplicar una tinción de contraste de azul de metileno, que recogen las bacterias no acidorresistentes. Cuando se observa bajo el microscopio, las bacterias acidorresistentes se muestran de color rojo, mientras que otras bacterias se muestran de color azul.
Especificaciones

Especificaciones

0°C
632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Soluble in water
0.97g/mL
±7
47°C
100°C
Fucsina, fenol y etanol en agua
Weak
Rojo
2.5 L
Líquido
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Fuchsine acc. Ziehl solution

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B

Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.

Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fuchsine basic, Phenol, Ethanol

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado