Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileutón
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zileuton |
CAS | 111406-87-2 |
Fórmula molecular | C11H12N2O2S |
Número MDL | MFCD00866097 |
Cantidad | 1 g |
Clave InChI | MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1 |
Nombre IUPAC | 1-[1-(1-benzotiofen-2-il)etil]-1-hidroxiurea |
Peso molecular (g/mol) | 236.29 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.29 |