Learn More
Cinc, +98%, polvo (estable según la clase 4 de clasificación de la ONU), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc |
Color | Gris |
Punto de fusión | 419.0°C |
Punto de ebullición | 906.0°C |
Densidad | 7.1400g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Fórmula lineal | Zn |
Cantidad | 1 kg |
Fieser | 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.38 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc dust (stabilized)
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cinc, +98%, polvo (estable según la clase 4 de clasificación de la ONU), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido