Learn More
Acetato de cinc dihidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc acetate dihydrate |
Punto de fusión | 237.0°C |
Nombre de nota | 98+% |
Color | Blanco |
pH | 6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 101% (Complexometry) |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Zn·2H2O |
Índice Merck | 15,10327 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc acetate dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.