Learn More
Zinc acetate dihydrate, Honeywell™
Código de producto. 15667070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. 15667070
Marca: Honeywell-Fluka 77606250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Probado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
CAS 5970-45-6
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Fórmula lineal Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número MDL MFCD00066961
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 101%