Learn More
Velp Scientifica™ Mezclador de vórtice RX3
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Órbita:
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Funcionamiento a velocidad única y fija, con control electrónico 3000 rpm
- Arranque automático cuando se presiona el tubo sobre el soporte
- Resistencia óptima a sustancias químicas de la carcasa de tecnopolímero
- Excelente estabilidad con base de aleación de cinc
- Patas de caucho antideslizantes y grandes para mantenerse en la posición necesaria
- Protección IP42 contra partículas y líquidos
- Diseñado para la mayor vida útil posible y con 3 años de garantía
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,5 mm |
| Intervalo de velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 15 W |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Material | Aleación de zinc, tecnopolímero |
| Fondo (métrico) | 165 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 165 x 150 x 130 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Mostrar más |