Learn More
Fisherbrand™ Mezclador vórtex clásico
Combina los máximos valores de rendimiento en cuanto a velocidad con excelente fiabilidad y seguridad. El mezclador vórtex Fisherbrand™ Classic incluye dos modos de funcionamiento, la posibilidad de cambiar la frecuencia de vibración y cuenta con una amplia gama de accesorios.
Marca:  Fisherbrand™ F202A0173FI
220.52 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11726744
  • 277.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Combina los máximos valores de rendimiento en cuanto a velocidad con excelente fiabilidad y seguridad. El mezclador vórtex Fisherbrand™ Classic incluye dos modos de funcionamiento, la posibilidad de cambiar la frecuencia de vibración y cuenta con una amplia gama de accesorios.
Diseño original
  • Compacto en altura y espacio
  • Estabilidad optimizada con palanca de selección del modo de funcionamiento
  • 3 patas de caucho antideslizantes y grandes para mantenerse en la posición necesaria
Operación multientorno
  • Funcionamiento con velocidad variable, controlada electrónicamente hasta 3000 rpm
  • Gran selección de accesorios para adaptarse a tubos, placas y matraces
  • Modelo con tensión/frecuencia universal
Diseñado para durar
  • Los accesorios encajan con una sencilla presión
  • Resistencia óptima a sustancias químicas de la carcasa de tecnopolímero
  • Excelente estabilidad con base de aleación de cinc
  • Protección IP42 contra partículas y líquidos
Especificaciones
Especificaciones
4,5 mm
15 W
50/60 Hz
220 mm
2,75 in
7,1 in
8,7 in
2,7 kg
IP 42
De 0 a 3000 rpm
Agitador vórtex
Base de aleación de zinc, plataforma de tecnopolímero
7,1 x 8,7 x 2,8 in (180 x 220 x 70 mm)
70 mm
180 mm
220 mm
Classic
Toque, continuo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Mezclador vórtex clásico > Modelo: Classic