Learn More
Fisherbrand™ Doble nuez de aleación de cinc
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje de laboratorio. Las abrazaderas de aleación de cinc Fisherbrand™ están disponibles con bloqueadores con cabezales de plástico.
Marca:  Fisherbrand™ 9506/P
Código de producto. 10117184
  • 55.70€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje de laboratorio. Las abrazaderas de aleación de cinc Fisherbrand™ están disponibles con bloqueadores con cabezales de plástico.
  • Para varillas de hasta 16 mm de diámetro
  • Se suministran en paquetes de 5
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Aleación de cinc
Para su uso con varilla con un diámetro máximo de 16 mm
Abrazadera de nuez
Bloqueadores con cabezal de plástico
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Doble nuez de aleación de cinc > Incluye: Bloqueadores con cabezal de plástico