Learn More
Hidróxido de carbonato de cinc, 58 %, extrapuro, polvo, (53 % Zn mín.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022830 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
1 options
Código de producto. 10022830
Marca: Thermo Scientific Acros 222650010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc carbonate hydroxide
Nombre de nota (53% Zn min.)
CAS 5263-02-5
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 53% min. (Zn) (Complexometry)
Fórmula molecular C2H6O12Zn5
Fórmula lineal 3Zn(OH)2·2ZnCO3
Número MDL MFCD00011519
Índice Merck 13, 10184
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Clave InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Peso molecular (g/mol) 548.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.01
Porcentaje de pureza 58%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.39
Densidad 4.3900g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc carbonate hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc carbonate hydroxide